5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 735 SEK
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smältpunkt: 148…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665762
CAS nummer: 394-30-9