4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 755 SEK
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Smältpunkt: 183…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00219948
CAS nummer: 175204-85-0