3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 2725 SEK
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆FNO₂S
Smältpunkt: 124…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042284
CAS nummer: 1524-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III