3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 260 SEK
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₂F₆N₂
MW: 204.07 g/mol
Kokpunkt: 148
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153672
CAS nummer: 14704-41-7