2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzotrifluoride
PC3113-1G PC3113-5G PC3113-25G
APOSPC3113-1GEA 740 SEK
APOSPC3113-1G APOSPC3113-5G APOSPC3113-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Smältpunkt: 26…28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115974
CAS nummer: 402-07-3