4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 1550 SEK
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Formel: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Smältpunkt: 157…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018043
CAS nummer: 860-39-9