3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 895 SEK
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Kokpunkt: 100 °C/14mmHg
Smältpunkt: 53…56 °C
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009907
CAS nummer: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9