3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 4325 SEK
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₅H₈F₆O
Smältpunkt: 93…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013561
CAS nummer: 21084-22-0