3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 1050 SEK
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Smältpunkt: 140…144 °C
Densitet: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000388
CAS nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1