2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3088-1G
PC3088-5G
PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA
260
SEK
APOSPC3088-1G
APOSPC3088-5G
APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258.12 g/mol Kokpunkt: 248.5 °C Smältpunkt: 77…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013249 CAS nummer: 42580-42-7 |