2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 1575 SEK
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₄F₆O₂
Smältpunkt: 108…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042496
CAS nummer: 32890-87-2