3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G
PC3066-25G
PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA
260
SEK
APOSPC3066-1G
APOSPC3066-25G
APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
Formel:
C₉H₆F₆N₂O MW: 272.15 g/mol Smältpunkt: 131…133 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00068188 CAS nummer: 72111-09-2 |