3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 1475 SEK
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Kokpunkt: 171 °C
Smältpunkt: -2
Densitet: 1.469 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010206
CAS nummer: 401-95-6