2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 260 SEK
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Kokpunkt: 172 °C
Densitet: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083535
CAS nummer: 59664-42-5