4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Perfluoro-4-aminobiphenyl, 2,2',3,3',4',5,5',6,6'-Nonafluoro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 685 SEK
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₂F₉N
MW: 331,14 g/mol
Smältpunkt: 145…146 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671483
CAS nummer: 969-25-5