1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3053J-1G PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-1GEA 295 SEK
APOSPC3053J-1G APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₈F₆O₂
MW: 274,1597 g/mol
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042272
CAS nummer: 66300-61-6