2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone, 2,6-Difluorophenacyl bromide
PC3052-1G PC3052-25G PC3052-5G
APOSPC3052-1GEA 685 SEK
APOSPC3052-1G APOSPC3052-25G APOSPC3052-5G
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,0255 g/mol
Kokpunkt: 88…97 °C/2mmHg
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04038255
CAS nummer: 56159-89-8
UN: 1760
ADR: 8,III