2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3041-1G
PC3041-5G
PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA
260
SEK
APOSPC3041-1G
APOSPC3041-5G
APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅FN₂O₄ Smältpunkt: 84…86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00205111 CAS nummer: 349-01-9 |