4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 720 SEK
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₃FN₂O₅
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00179333
CAS nummer: 364-32-9