6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC303096-5G
PC303096-1G
PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA
380
SEK
APOSPC303096-5G
APOSPC303096-1G
APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Smältpunkt: 39…43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07368119 CAS nummer: 360576-04-1 |