2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 12300 SEK
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 220353-20-8