2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Amino-3,4-difluoroanisole, 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 7800 SEK
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II