5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 3975 SEK
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Smältpunkt: 89…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519333
CAS nummer: 1092460-83-7