4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC302976-10G
PC302976-5G
PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA
5050
SEK
APOSPC302976-10G
APOSPC302976-5G
APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238.59 g/mol Smältpunkt: 40…43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06660263 CAS nummer: 886501-62-8 |