3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC302956-1G
PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA
2125
SEK
APOSPC302956-1G
APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ MW: 238.14 g/mol Smältpunkt: 64…66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06660343 CAS nummer: 886761-70-2 |