3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 4800 SEK
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClFO
MW: 253,50 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115868
CAS nummer: 886497-36-5
UN: 3261
ADR: 8,II