2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 4525 SEK
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Smältpunkt: 46…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832324
CAS nummer: 1017778-98-1