2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC302929-10G
PC302929-5G
PC302929-1G
PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA
3875
SEK
APOSPC302929-10G
APOSPC302929-5G
APOSPC302929-1G
APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Smältpunkt: 45…47 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09832300 CAS nummer: 503464-99-1 |