2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 3875 SEK
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Smältpunkt: 129…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832313
CAS nummer: 1017778-70-9