2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 2125 SEK
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292.56 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025365
CAS nummer: 916420-47-8