(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 1875 SEK
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Smältpunkt: 117…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832298
CAS nummer: 1017778-27-6