5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302893-5G PC302893-1G
APOSPC302893-5GEA 1725 SEK
APOSPC302893-5G APOSPC302893-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660294
CAS nummer: 886502-76-7