3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302834-1G PC302834-5G PC302834-10G
APOSPC302834-1GEA 4975 SEK
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G APOSPC302834-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅ClF₅NS
MW: 253.62 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16652453
CAS nummer: 1240257-97-9