(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC302815-1G
PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA
2550
SEK
APOSPC302815-1G
APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Smältpunkt: 148…150 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09832328 CAS nummer: 1017779-10-0 |