2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 3325 SEK
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08062375
CAS nummer: 468074-92-2