4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302781-5G PC302781-1G
APOSPC302781-5GEA 1750 SEK
APOSPC302781-5G APOSPC302781-1G
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone
Formel: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
Smältpunkt: 30…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832382
CAS nummer: 1017779-67-7