4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 685 SEK
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258695
CAS nummer: 1017779-48-4