4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302745-10G PC302745-5G
APOSPC302745-10GEA 3325 SEK
APOSPC302745-10G APOSPC302745-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Smältpunkt: 52…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258704
CAS nummer: 293299-94-2