4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 3250 SEK
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,57 g/mol
Smältpunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660238
CAS nummer: 886500-50-1