3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302732-1G
PC302732-5G
APOSPC302732-1GEA
2125
SEK
APOSPC302732-1G
APOSPC302732-5G
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09025377 CAS nummer: 916420-58-1 |