3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 1875 SEK
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257,92 g/mol
Smältpunkt: 42…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025389
CAS nummer: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II