5-Fluoro-3-methylindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 2575 SEK
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formel: C₉H₈FN
Smältpunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095377
CAS nummer: 392-13-2