2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 2800 SEK
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272.15 g/mol
Smältpunkt: 36…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660316
CAS nummer: 180134-14-9