2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 2950 SEK
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃F₇O₂
MW: 276,11 g/mol
Smältpunkt: 111…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258669
CAS nummer: 1017777-41-1