2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 3325 SEK
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smältpunkt: 73…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115907
CAS nummer: 886498-60-8