2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 1375 SEK
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660270
CAS nummer: 25922-43-4