4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC302649-10G
PC302649-5G
PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA
3600
SEK
APOSPC302649-10G
APOSPC302649-5G
APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₄ Smältpunkt: 99…101 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06660285 CAS nummer: 886502-37-0 |