3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 2125 SEK
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660313
CAS nummer: 433938-70-6