6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 2625 SEK
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368118
CAS nummer: 797791-33-4