(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 1475 SEK
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Smältpunkt: 96…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 916420-90-1